安全性情報
Y0001080
メロキシカム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシ-2-メチル-N-(5-メチル-2-チアゾリル)-2H-ベンゾチアジン-3-カルボキサミド 1,1-ジオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13N3O4S2
CAS番号:
分子量:
351.40
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
meloxicam
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H13N3O4S2/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2/h3-7,19H,1-2H3,(H,15,16)/b13-11+
InChI Key
DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Meloxicam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001080-50MG:
Y0001080:
Y0001080-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Christine M Molter et al.
American journal of veterinary research, 74(3), 375-380 (2013-02-27)
To compare pharmacokinetics after IV, IM, and oral administration of a single dose of meloxicam to Hispaniolan Amazon parrots (Amazona ventralis). 11 healthy parrots. Cohorts of 8 of the 11 birds comprised 3 experimental groups for a crossover study. Pharmacokinetics
Daniel V Fredholm et al.
American journal of veterinary research, 74(4), 636-641 (2013-03-28)
To determine the pharmacokinetics of meloxicam (1 mg/kg) in rabbits after oral administration of single and multiple doses. 6 healthy rabbits. A single dose of meloxicam (1 mg/kg, PO) was administered to the rabbits. After a 10-day washout period, meloxicam
Virgínia H Pohl et al.
Canadian journal of veterinary research = Revue canadienne de recherche veterinaire, 76(3), 215-220 (2013-01-02)
The aim of this study was to determine the viability and cardiorespiratory effects of the association of epidural alpha-2 adrenergic agonists and lidocaine for ovariohysterectomy (OH) in bitches. Forty-two bitches were spayed under epidural anesthesia with 2.5 mg/kg body weight
S A Helmy et al.
Drug research, 63(7), 331-337 (2013-04-27)
Meloxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug of the enolic acid class that preferentially inhibits cyclooxygenase-2 imparting analgesic, antipyretic and anti-inflammatory effects. This study was conducted to evaluate the effect of formulation on the pharmacokinetics (PK) and comparative bioavailability of suspension
Sureewan Duangjit et al.
AAPS PharmSciTech, 14(1), 133-140 (2012-12-18)
The aim of this study is to develop meloxicam (MX)-loaded cationic transfersomes as skin delivery carriers and to investigate the influence of formulation factors such as cholesterol and cationic surfactants on the physicochemical properties of transfersomes (i.e., particle size, size