Merck
Y0000887
ジフェニルメタノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ジフェニルカルビノール, ベンズヒドリルアルコール, ベンゾヒドロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CHOH
CAS番号:
分子量:
184.23
Beilstein:
1424379
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyclizine
メーカー/製品名
EDQM
bp
297-298 °C (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H
InChI Key
QILSFLSDHQAZET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cyclizine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
Y0000887:
Y0000887-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)