Merck
Y0000886
1-メチルピペラジン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-Methylpiperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12N2
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
102724
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.5 (vs air)
APIファミリー
cyclizine
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cyclizine impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
88.7 °F - closed cup
引火点(℃)
31.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
Y0000886-1EA:
Y0000886:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Almeqdad Y Habashneh et al.
Archiv der Pharmazie, 347(6), 415-422 (2014-03-13)
A new series of N1-(flavon-6-yl)amidrazones were synthesized by reacting the hydrazonoyl chloride derived from 6-aminoflavone with the appropriate sec-cyclic amines. The antitumor activities of these compounds were evaluated on breast cancer (MCF-7) and leukemic (K562) cell lines. Among the compounds
Jin-Ping Li et al.
Drug design, development and therapy, 9, 1027-1062 (2015-03-04)
Danusertib (Danu) is a pan-inhibitor of Aurora kinases and a third-generation breakpoint cluster region-Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1 (Bcr-Abl) tyrosine kinase inhibitor, but its antitumor effect and underlying mechanisms in the treatment of human breast cancer remain elusive.
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here