Merck
Y0000848
システム適合性用クロパミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Clopamide, 4-Chloro-N-(2,6-dimethylpiperidinyl)-3-sulfamoylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20ClN3O3S
CAS番号:
分子量:
345.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clopamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCC[C@H](C)N1NC(=O)c2ccc(Cl)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3S/c1-9-4-3-5-10(2)18(9)17-14(19)11-6-7-12(15)13(8-11)22(16,20)21/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)/t9-,10+
InChI Key
LBXHRAWDUMTPSE-AOOOYVTPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clopamide for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The Medical journal of Australia, 150(11), 646-646 (1989-06-05)
In an open study that was conducted in general practice, 22 patients with previously-untreated mild hypertension received an average daily dose of 11.7 mg of pindolol over a 50-week study period. The total cholesterol, high-density lipoprotein fraction and plasma triglyceride
Lucie Nováková et al.
Analytica chimica acta, 853, 647-659 (2014-12-04)
The potential and applicability of UHPSFC-MS/MS for anti-doping screening in urine samples were tested for the first time. For this purpose, a group of 110 doping agents with diverse physicochemical properties was analyzed using two separation techniques, namely UHPLC-MS/MS and
Lucie Nováková et al.
Analytica chimica acta, 853, 637-646 (2014-12-04)
The conditions for the analysis of selected doping substances by UHPSFC-MS/MS were optimized to ensure suitable peak shapes and maximized MS responses. A representative mixture of 31 acidic and basic doping agents was analyzed, in both ESI+ and ESI- modes.