Merck
Y0000836
Nifuroxazide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N3O5
CAS番号:
分子量:
275.22
Beilstein:
4264976
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nifuroxazide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
InChI Key
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nifuroxazide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Determination of nifuroxazide in biological fluid by automated high-performance liquid chromatography with large-volume injection.
Guinebault R P, et al.
Journal of Chromatography A, 204, 329-333 (1981)
Maurice Hofnung et al.
Research in microbiology, 153(7), 427-434 (2002-10-31)
Two nitrofurans present broad-spectrum antimicrobial properties and some of them are used in human and veterinary medicine. Most of these molecules are mutagens and some of them were reported as carcinogens. Due to its extreme mutagenic potency in bacteria, the
S R Walker et al.
Oncogene, 34(9), 1073-1082 (2014-03-26)
Inappropriate expression or activation of transcription factors can drive patterns of gene expression, leading to the malignant behavior of breast cancer cells. We have found that the transcriptional repressor BCL6 is highly expressed in breast cancer cell lines, and its
A Kaufmann et al.
Analytica chimica acta, 862, 41-52 (2015-02-16)
An ultra-high performance liquid chromatography based method, coupled to high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS), was developed to permit the detection and quantification of various nitrofuran and chloramphenicol residues in a number of animal based food products. This method is based