Merck
Y0000650
タムスロシン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-[(2R)-2-[[2-(2-エトキシフェノキシ)エチル]アミノ]プロピル]-2-メトキシベンゼンスルホンアミド塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N2O5S · HCl
CAS番号:
分子量:
444.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tamsulosin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
InChI Key
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tamsulosin hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
タムスロシンはα1A/1Dアドレナリン受容体遮断薬です。BPH(前立腺肥大)の治療に用いられています。
タムスロシンは、前立腺肥大症(BPH)の治療として用いられるα1A/1D-アドレナリン受容体拮抗薬です。本製品のα受容体阻害剤としての活性は虹彩にも影響し、白内障手術中に虹彩緊張低下症候群と呼ばれる合併症を引き起こしています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0000650-1EA:
Y0000650:
Y0000650-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shuo Yang et al.
The AAPS journal, 16(4), 860-871 (2014-05-31)
Multi-pellet formulations are advantageous for the controlled release of drugs over single-unit dosage forms. To understand the diffusion controlled drug release mechanism, the pellet structure and drug release from a single pellet (not at dose level) were studied using synchrotron
Nannan Chu et al.
Clinical therapeutics, 37(2), 462-472 (2014-12-04)
The primary aim of this study was to evaluate whether there was clinically significant pharmacokinetic (PK) interaction between finasteride and tamsulosin in healthy Chinese male subjects. This was an open-label, randomized, 3-period, crossover study. Subjects received single and multiple doses
Thomas Kunit et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(7), F823-F832 (2014-07-25)
Smooth muscle contraction may be critical for lower urinary tract symptoms (LUTS) in patients with benign prostate hyperplasia and requires stable anchorage of the cytoskeleton to the cell membrane. These connections are regulated by focal adhesion kinase (FAK). Here, we
S Kimsakulvech et al.
Andrologia, 47(3), 354-359 (2014-04-02)
Male temporary contraception is occasionally required in some animals. Alpha1-adrenoceptor antagonist (tamsulosin) can cause ejaculation disorder. Two sets of Latin square were applied to six male goats to received either normal saline, dimethylsulphoxide or tamsulosin (179.8 nmol kg(-1) ) at 1-week interval.