APIファミリー
pamidronate
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[C@@]([P](=O)([O-])O)(O)CC[N+H3].O.O.O.O.O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.5H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;;;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;5*1H2/q;2*+1;;;;;/p-2
InChI Key
CZYWHNTUXNGDGR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pamidronate disodium pentahydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0000524:
Y0000524-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)