Merck
Y0000466
ポリ(ビニルピロリドン)-ヨウ素錯体
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
PVP-I, Povadyne®防腐剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
povidone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
II.C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2;
InChI Key
CPKVUHPKYQGHMW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Povidone (iodinated) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
法的情報
Povadyne is a registered trademark of National Patent Development Corp.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F - Not applicable
引火点(℃)
> 100 °C - Not applicable
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000466-1EA:
Y0000466:4548173359724
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Wound dressing following debridement for Fournier's gangrene.
J M Henderson et al.
Annals of the Royal College of Surgeons of England, 96(4), 311-311 (2014-05-02)
William F Schleicher et al.
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 40(10), 1103-1107 (2014-09-18)
Refrigerant sprays have been widely used to reduce pain in the office setting. However, more recently, their use has been limited by both concern regarding flammability and questions of bacterial contamination. We investigated the microbiological effect of 1,1,1,3,3 pentafluoropropane and
Kunal A Lodhia et al.
The Annals of otology, rhinology, and laryngology, 124(1), 68-71 (2014-07-30)
It is common practice to irrigate the operative site following tumor resection during major head and neck surgery. A variety of irrigation solutions are used, but there are few data on their relative efficacies in this context. The effect of
Peter Milgrom
Journal of the California Dental Association, 42(7), 449-453 (2014-08-01)
This paper reports on a mechanism to manage caries as a disease and to medically intervene in the disease process to halt progression. The goal of this paper is to provide this alternative to a surgical-only approach. The management of
F P Schmidt et al.
The Journal of cardiovascular surgery, 55(2), 271-277 (2013-10-18)
Saphenous vein grafts harvested for use as bypass conduits can be contaminated intraoperatively, e.g. by being inadvertently dropped to the floor of the operating room (OR). This study was performed to investigate microorganisms most likely contaminating vein grafts and to