Merck
Y0000456
Propafenone impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2E)-1-{2-[(2RS)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylprop-2-en-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25NO3
CAS番号:
分子量:
339.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propafenone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H25NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-13,18,22-23H,2,14-16H2,1H3/b13-12+
InChI Key
STGHQQSGJSJCGH-OUKQBFOZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Propafenone impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)