Merck
Y0000269
システム適合性用クラズリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Clazuril
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H10Cl2N4O2
CAS番号:
分子量:
373.19
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
clazuril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)[n]3nc[c]([nH][c]3=O)=O)C(c2ccc(cc2)Cl)C#N
InChI
1S/C17H10Cl2N4O2/c18-11-3-1-10(2-4-11)14(8-20)13-6-5-12(7-15(13)19)23-17(25)22-16(24)9-21-23/h1-7,9,14H,(H,22,24,25)
InChI Key
QUUTUGLQZLNABV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Clazuril for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J Vercruysse
Avian diseases, 34(1), 73-79 (1990-01-01)
The efficacy of toltrazuril in comparison with clazuril on heavy experimental Eimeria labbeana and E. columbarum infections in pigeons was investigated. The minimum required dose of toltrazuril to completely suppress oocyst excretion is 20 mg/kg body weight for 1 day.
O Vanparijs et al.
Tijdschrift voor diergeneeskunde, 113(4), 190-194 (1988-02-15)
The effectiveness of clazuril (Appertex), a new anticoccidial agent for the treatment of pigeons is described in the present study. Clazuril, a benzene-acetonitrile derivative, is administered in a single dose. In laboratory studies, 121 carrier pigeons infected with E. labbeana
M Giorgi et al.
British poultry science, 49(5), 609-618 (2008-10-07)
1. Anticoccidials are widely used as food additives to prevent and treat coccidiosis. They are licensed for use in a prescribed concentration and during a specific time interval with broilers and pullets, but not for laying hens. 2. This study
L Maes et al.
Tijdschrift voor diergeneeskunde, 113(4), 195-204 (1988-02-15)
In a six-month study, the safety of repeated treatments with clazuril, a new anticoccidial agent for the treatment of pigeons, was evaluated during 4 to 5 consecutive reproduction cycles. Clazuril was administered weekly at the recommended therapeutic dose level of
W Coussement et al.
Research in veterinary science, 45(1), 117-119 (1988-07-01)
Racing pigeons were artificially infected with a mixed inoculum of Eimeria labbeana (85 per cent) and E columbarum (15 per cent) and treated orally with 2.5 mg clazuril either on day 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 after