Merck
Y0000050
Triamcinolone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(11β,16α)-Fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H29FO6
CAS番号:
分子量:
396.45
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triamcinolone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)O)(O)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]31C
InChI
1S/C21H29FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h7,13-16,23,25-26,28H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
SXQQMCLQCSKJNC-OBYCQNJPSA-N
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Triamcinolone impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)