VT001145
Pseudomonas aeruginosa WDCM 00114 Vitroids™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Certified reference material, Microbiological standards, Pseudomonas WDCM 00114 Vitroid
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ISO 17034
ISO/IEC 17025
フォーム
disc (hydrosoluble)
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
package of 10 discs
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
−20°C
適合性
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- 2-3 years of shelf life in a standard -20 °C freezer
- Complete with a comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step is necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
その他情報
Other cell culture collections:
- ATCC® 25668
- NCTC 10662
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
VT001145-BULK:
VT001145-1VL:
VT001145-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.