VT000267
Pseudomonas paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
50’000-150’000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
P. aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Certified reference material, Microbiological standards, P. paraeruginosa WDCM 00026 Vitroids™, Pseudomonas aeruginosa WDCM 00026 Vitroids™
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
認証
ISO 17034
ISO/IEC 17025
フォーム
disc (hydrosoluble)
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
environmental
food and beverages
microbiology
保管温度
−20°C
適合性
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas spp.
その他情報
Other cell culture collections:
- DSM 1128
- ATCC® 9027
- NCTC 12924
- LMG 8029
- CIP 82.118
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
VT000267-BULK:
VT000267-10EA:
VT000267-1VL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.