安全性情報
V6875
Sigma-Aldrich
ヘビ毒 from Crotalus adamanteus
別名:
Eastern Diamondback Rattlesnake
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352202
保管温度
−20°C
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
V6875-10MG:
V6875-500MG:
V6875-100MG:
V6875-25MG:
V6875-1G:
V6875-BULK:
V6875-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)