安全性情報
TAN015
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (1.54 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
別名:
TAN-Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
according to ISO 17025
according to ISO 17034
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 1 × 125 g
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TAN015-125G:
TAN015-3X125G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)