安全性情報
T3938
Millipore
トリプトン大豆ブロス(デキストロースフリー)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171607
NACRES:
NA.74
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.3±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
microbiology
適合性
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
アプリケーション
歯根管や血液中の嫌気性細菌の培養にお勧めです。
構成
成分(g/L)
カゼインの酵素加水分解産物、17.00
大豆食パパイン消化物、3.00
塩化ナトリウム、5.00
リン酸二カリウム、2.50
調製ノート
Suspend 27.5 g of Tryptone Soya Broth without Dextrose in 1000 ml of distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Dispense as desired and sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3938-500G:
T3938-VAR:
T3938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques