Merck
T1985000
1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,1,2-トリクロロトリフルオロエタン, ジェネトロン® 113
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCF2CCl2F
CAS番号:
分子量:
187.38
Beilstein:
1740335
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気圧
5.5 psi ( 20 °C)
APIファミリー
halothane
自己発火温度
1256 °F
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
47-48 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(Cl)C(F)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
InChI Key
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trichlorotrifluoroethane EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
法的情報
Genetron is a registered trademark of Honeywell International Inc.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T1985000:
T1985000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Francesca Arnoldi et al.
PloS one, 9(4), e95197-e95197 (2014-04-17)
Replication of many RNA viruses benefits from subversion of the autophagic pathway through many different mechanisms. Rotavirus, the main etiologic agent of pediatric gastroenteritis worldwide, has been recently described to induce accumulation of autophagosomes as a mean for targeting viral