Merck
T1977995
グリセリントリヘキサノアート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,2,3-トリカプロイルグリセリン, グリセリントリカプロナート, トリカプロイン, トリヘキサノイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)4COOCH2]2CHOCO(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
386.52
Beilstein:
1806732
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tricaproin
メーカー/製品名
EDQM
密度
0.98 g/mL (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
InChI Key
MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tricaproin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
T1977995-1EA:
T1977995:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)