Merck
T0138
Sigma-Aldrich
テトラゾリウムバイオレット
≥98% purity (TLC), powder
別名:
2,5-ジフェニル-3-(α-ナフチル)テトラゾリウムクロリド, 2,5-ジフェニル-3-(1-ナフチル)テトラゾリウムクロリド, TV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H17ClN4
CAS番号:
分子量:
384.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
テトラゾリウムバイオレット,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
mp
247-249 °C
溶解性
methanol: 1 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C23H17N4.ClH/c1-3-11-19(12-4-1)23-24-26(20-14-5-2-6-15-20)27(25-23)22-17-9-13-18-10-7-8-16-21(18)22;/h1-17H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RONADMZTCCPLEF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラゾリウムバイオレットは、水不溶性のホルマザンを形成するモノテトラゾリウム塩です。これらの塩は、主に細胞外酸化還元活性と細胞酸化還元電位の指標として使用されます。テトラゾリウムバイオレットは正に帯電しており、細胞透過性です。
アプリケーション
テトラゾリウムバイオレットは、バクテリオファージプラーク形成アッセイで寒天層を染色するために使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0138-BULK:
T0138-5G:
T0138-10G:
T0138-VAR:
T0138-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differential Effect of Tetrazolium Dyes upon Bacteriophage Plaque Assay Titers
CHRISTON J. HURST
Applied and Environmental Microbiology, 3462-3465 (1994)
Experimental conditions affect the site of tetrazolium violet reduction in the electron transport chain of Lactococcus lactis
Sybille Tachon
Microbiology, 2941-2948 (2009)
Dongsheng Zhang et al.
Journal of virology, 89(2), 1419-1427 (2014-11-14)
Tulane virus (TV), the prototype of the Recovirus genus in the calicivirus family, was isolated from the stools of rhesus monkeys and can be cultivated in vitro in monkey kidney cells. TV is genetically closely related to the genus Norovirus
Laura Turner et al.
PloS one, 10(7), e0133972-e0133972 (2015-07-30)
Children's exposure to food marketing is one environmental determinant of childhood obesity. Measuring the extent to which children are aware of food brands may be one way to estimate relative prior exposures to food marketing. This study aimed to develop
Robert B Lull et al.
Psychological bulletin, 141(5), 1022-1048 (2015-07-21)
It is commonly assumed that sex and violence sell. However, we predicted that sex and violence would have the opposite effect. We based our predictions on the evolution and emotional arousal theoretical framework, which states that people are evolutionarily predisposed