T0100000
テストステロン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
17β-ヒドロキシ-3-オキソ-4-アンドロステン, 17β-ヒドロキシ-4-アンドロステン-3-オン, 4-アンドロステン-17β-オール-3-オン, trans-テストステロン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
testosterone
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
遺伝子情報
human ... AR(367)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T0100000-1EA:
T0100000-30MG:
T0100000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック