詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
solid
分子量
average Mn ~1,150
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
25-30 °C (lit.)
ヒドロキシル価
50‑65 mg KOH/g
溶解性
water: soluble 1 g/L at 20 °C
密度
0.901 g/cm3 at 20 °C
HLB
15.5
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI Key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特徴および利点
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
その他情報
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
> 240 °C - Equilibrium method
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
STS0214-BULK:
STS0214-500G:
STS0214-100G:
STS0214-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)