由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 59
new score: 52
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
metabolomics
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-Formylpterin is a Vitamin B9 (folate) metabolite and ligand to MHC class I-related protein 1 (MR1) antigens presented on mucosal-associated invariant T (MAIT) cells.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to the category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and auxiliaries”, “Reduce Derivatives”, and “Design for Degradation”. Click here to view its DOZN scorecard.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01386-VAR:
SMB01386-BULK:
SMB01386-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)