Merck
SMB01375
Sigma-Aldrich
N-Lactoylphenylalanine
≥95% (HPLC)
別名:
(S)-N-(2-Hydroxy-1-oxopropyl)-L-phenylalanine, N-Lactoyl-Phe, N-Lactoyl-phenylalanine N-Lac-Phe, N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine, Lac-Phe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO4
CAS番号:
分子量:
237.25
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.26
製品名
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
InChI
1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
InChI Key
IIRJJZHHNGABMQ-WPRPVWTQSA-N
詳細
N-Lactoylphenylalanine, a product of metabolism that is released during exercise and subsequently suppresses appetite in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01375-VAR:
SMB01375-BULK:
SMB01375-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)