Merck
SMB01348
Sigma-Aldrich
Dihydrocortisol
≥95% (HPLC)
別名:
5β-Pregnane-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 11β,17,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 11β,17α,21-Trihydroxy-5β-pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydrocortisol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32O5
CAS番号:
分子量:
364.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
51420000
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](CC3)CC(=O)CC4)C)[C@H](C2)O)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12,14-16,18,22,24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
ACSFOIGNUQUIGE-AIPUTVCKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5β-Dihydrocortisol is the product of the enzyme steroid 5-beta-reductase, which catalyzes the reduction of progesterone, androstenedione, 17-alpha-hydroxyprogesterone, testosterone, aldosterone, corticosterone, and cortisol to 5-beta-reduced metabolites. 5β-Dihydrocortisol has shown to potentiate the action of topically applied dexamethasone in raising the intraocular pressure in young rabbits.
アプリケーション
Metabolomics research
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SMB01348-25MG:
SMB01348-VAR:
SMB01348-BULK:
SMB01348-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A L Southren et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 26(3), 393-395 (1985-03-01)
5 beta-dihydrocortisol potentiates the action of topically applied dexamethasone in raising the intraocular pressure (IOP) in young rabbits. Dexamethasone (0.06%) plus 5 beta-dihydrocortisol (0.1 and 1.0%) elevated the IOP 7-10 mmHg within 18 days of treatment. By contrast, 0.06% dexamethasone