SMB01363
5α-Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
別名:
5α-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, α-THF, 5 alpha-Tetrahydrocortisol, ATHF, Allo-3a-tetrahydrocortisol, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5α-pregnan-20-one, 3α,5α-Tetrahydrocortisol, Allopregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, Allotetrahydrocortisol, Kendall’s compound C, Reichstein’s substance C
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
組成
(3α,5α)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, ≤100%
包装
pkg of 25 mg
pkg of 5 mg
色
white to beige
mp
244.5 °C
密度
1.205 g/cm3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@@H]23
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI Key
AODPIQQILQLWGS-FDSHTENPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB01363-BULK:
SMB01363-VAR:
SMB01363-5MG:
SMB01363-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)