Merck
S0650000
シンバスタチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H38O5
CAS番号:
分子量:
418.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
simvastatin
メーカー/製品名
EDQM
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
127-132 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@]12[C@H](C[C@@H](C)C=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)C(C)(C)CC
InChI
1S/C25H38O5/c1-6-25(4,5)24(28)30-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-19-13-18(26)14-22(27)29-19/h7-8,11,15-16,18-21,23,26H,6,9-10,12-14H2,1-5H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChI Key
RYMZZMVNJRMUDD-HGQWONQESA-N
遺伝子情報
human ... HMGCR(3156)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Simvastatin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
シンバスタチンはHMG-CoAレダクタ-ゼの特異的インヒビタ-であり、コレステロ-ル低下薬です。
シンバスタチンは、コレステロ-ル合成の初期段階であるHMG-CoAからメバロン酸への変換を触媒するHMG-CoAレダクタ-ゼの特異的インヒビタ-です。低密度リポタンパク質およびトリグリセリドの濃度を低下させるとともに高密度リポタンパク質濃度を上昇させることから、高コレステロ-ル血症の治療に用いられています。シンバスタチンはラクトン体であり、in vivoで容易にβ-ヒドロキシ酸へと加水分解されますが、EtOH中NaOH処理により使用前に活性化することができます。ロバスタチン (製品番号M2147)の合成アナログです。シンバスタチンはアテロ-ム性動脈硬化の予防や治療に臨床使用されているほか、他のスタチンとともにコレステロ-ルレベルを低下させる以外の細胞作用の解明や、他の多くの病態における潜在的な役割の検討も分子レベルで進められています。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S0650000-100MG:
S0650000:
S0650000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Veluchamy A Barathi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(1), 460-468 (2014-01-09)
To determine the effect of a statin (simvastatin) on the ultrastructure and function of the RPE, Bruch's membrane (BM), and photoreceptor interface in a high-fat atherogenic mouse model of thickened BM. Wild-type C57BL/6 mice (6-weeks old) were divided into three
Kirill Tarasov et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(1), E45-E52 (2013-11-19)
Coronary artery disease (CAD) is among the leading causes of mortality and morbidity worldwide. Traditional risk markers explain only a proportion of total cardiovascular risk. Thus, development and improvement of early diagnostic strategies and targeted initiation of preventive measures would
Thijs van der Vaart et al.
The Lancet. Neurology, 12(11), 1076-1083 (2013-10-05)
Neurofibromatosis type 1 is a common genetic disorder characterised by neurocutaneous manifestations and cognitive and behavioural problems. Statins were shown to reduce analogous learning deficits in a mouse model of the disease, but a short-term trial in humans was inconclusive.
Heiner K Berthold et al.
PloS one, 8(3), e60095-e60095 (2013-04-02)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) is a secreted inhibitor of the low-density lipoprotein (LDL) receptor and an important regulator of LDL metabolism. Elevated PCSK9 levels have been associated with cardiovascular risk. The purpose of this study was to investigate
Y Zhu et al.
Cell death & disease, 4, e568-e568 (2013-04-06)
Although statins are known to inhibit proliferation and induce death in a number of cancer cell types, the mechanisms through which downregulation of the mevalonate (MVA) pathway activates death signaling remain poorly understood. Here we set out to unravel the