安全性情報
RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.41
グレード
analytical standard
アッセイ
>95%
分子量
Mw 16.5 kDa
包装
pkg of 250 μg
メーカー/製品名
InBio
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
免責事項
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
RPI-CI1-1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)