安全性情報
RDEN2005
Relative Density Standard (20°C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, Relative Density 20/4 0.8452 at 20 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified Relative Density standards are for the verification of instruments used to measure density of materials which are fluid at the desired test temperature within the range of 15°C to 150°C.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RDEN2005-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)