Merck
RDD031
Sigma-Aldrich
MES ヘミナトリウム塩
free-flowing, Redi-Dri, ≥98%
別名:
2-(N-モルホリノ)エタンスルホン酸 ヘミナトリウム塩, 4-モルホリンエタンスルホン酸 ヘミナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO4S·0.5Na
CAS番号:
分子量:
206.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.21
製品種目
Redi-Dri
品質水準
アッセイ
≥98%
品質
free-flowing
有効pH範囲
5.5-6.7
pKa 
6.1
SMILES記法
[Na+].OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCN2CCOCC2
InChI
1S/2C6H13NO4S.Na/c2*8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h2*1-6H2,(H,8,9,10);/q;;+1/p-1
InChI Key
KHQSUKMBWPKXOP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps, maintaining product moisture, quality, and attributes
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
法的情報
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
同等製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
RDD031-BULK:
RDD031-100G:
RDD031-VAR:
RDD031-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)