安全性情報
PSRI10K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.6556 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
品質
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PSRI10K-5X10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)