安全性情報
PHR8925
Supelco
インスリン ヒト
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Insulin human
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C257H383N65O77S6
CAS番号:
分子量:
5807.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.77
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
ISO 17034
ISO/IEC 17025
アッセイ
~27.4%
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
InChI Key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
The human insulin pharmaceutical secondary standard is a certified reference material (CRM) that includes a comprehensive Certificate of Analysis (COA). This new product also includes the added value of traceability to the current USP Primary Reference Standard batch.
生物化学的/生理学的作用
インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
膵島のβ細胞で産生される2本鎖ポリペプチドホルモンです。分子量は約5800 Daです。α鎖とβ鎖は、2本の鎖間ジスルフィド結合を解して連結しています。α鎖には、鎖内ジスルフィド結合が存在します。インスリンは、グルコ-ス、アミノ酸や脂肪酸の細胞内への取り込み、利用および貯蔵を調節し、グリコ-ゲン、タンパク質および脂肪の分解を阻害します。
その他情報
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
This secondary biopharma certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
PHR8925-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)