Merck
PHR3657
Supelco
(1S)-(+)-10-カンファースルホン酸
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(+)-カンファー-10-スルホン酸(β), (1S)-カンファー-10-スルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4S
CAS番号:
分子量:
232.30
Beilstein:
2809675
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1084520
包装
pkg of 200MG
mp
196-200 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7-,10-/m1/s1
InChI Key
MIOPJNTWMNEORI-GMSGAONNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3657-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)