Merck
PHR3567
Supelco
モエキシプリル 塩酸塩
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]アミノ]-1-オキソプロピル]-1,2,3,4-テトラヒドロ-6,7-ジメトキシ-3-イソキノリンカルボン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H35N2O7Cl
CAS番号:
分子量:
535.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1445426
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C27H34N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h6-10,14-15,17,21-22,28H,5,11-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
InChI Key
JXRAXHBVZQZSIC-JKVLGAQCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
生物化学的/生理学的作用
ACEインヒビタ-; 降圧剤
モエキシプリルはACEインヒビタ-であり、降圧剤です。他のACEインヒビタ-と異なり、多形性心室頻拍や不整脈を招くQT間隔を延長します。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3567-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)