PHR3356
ホシノプリル ナトリウム
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(2S,4S)-4-シクロヘキシル-1-(2-{[2-メチル-1-(プロパノイルオキシ)プロポキシ](4-フェニルブチル)ホスホリル}アセチル)ピロリジン-2-カルボン酸, Acecor, Eosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril, ホシノプリル
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1283404
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
SMILES記法
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
InChI Key
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3356-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)