certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(N1C(C=CC=C2)=C2C(OC)=CC3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
InChI Key
PIZOFBKQWNPKDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3293-50MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート