certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1448912
APIファミリー
mupirocin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 400 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ca+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]3OC[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)C[C@@H]4O[C@H]4[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]1OC[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H]2O[C@H]2[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.O.O
InChI
1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1
InChI Key
DDHVILIIHBIMQU-YJGQQKNPSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3210-400MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)