certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1554909
APIファミリー
prednicarbate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3
InChI Key
FNPXMHRZILFCKX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHR3101-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)