グレード
pharmaceutical secondary standard
reference material
品質水準
認証
traceable to USP 1269254
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
SMILES記法
[s]1c(nc(c1)CSSCc2nc([s]c2)N=C(N)N)N=C(N)N
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
InChI Key
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2912-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)