Merck
PHR2728
Supelco
ドクサート ナトリウム塩
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
AOT, ジオクチルスルホコハク酸 ナトリウム塩, スルホコハク酸ビス(2-エチルヘキシル)エステル ナトリウム塩, スルホブタン二酸ビス(2-エチルヘキシルエステル) ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸 ナトリウム塩, ビス(2-エチルヘキシル)スルホコハク酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H37NaO7S
CAS番号:
分子量:
444.56
Beilstein:
4117588
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP BP133
traceable to Ph. Eur. Y0001567
traceable to USP 1224802
詳細
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
APIファミリー
docusate calcium
フォーム
solid
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI Key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
炭化水素溶媒内で逆ミセルを形成します。主要なミエリン膜貫通プロテオリピドの可溶化に適しています。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR2728-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)