PHR1498
スルファセトアミド
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
スルファセトアミド, N-(4-アミノベンゼンスルホニル)アセトアミド, N-(4-アミノフェニルスルホニル)アセトアミド, N1-アセチルスルファニルアミド
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1623808
APIファミリー
sulfacetamide
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1498-1G:
PHR1498-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)