certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1526007
APIファミリー
phenoxybenzamine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].CC(COc1ccccc1)N(CCCl)Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H22ClNO.ClH/c1-16(15-21-18-10-6-3-7-11-18)20(13-12-19)14-17-8-4-2-5-9-17;/h2-11,16H,12-15H2,1H3;1H
InChI Key
VBCPVIWPDJVHAN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1402-1G:
PHR1402-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)