Merck
PHL89821
Vasicine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
別名:
Linarine hydrochloride, Peganine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
224.69
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C11H12N2O.ClH/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13;/h1-4,10,14H,5-7H2;1H/t10-;/m0./s1
InChI Key
CSDQSAHJCAKJPT-PPHPATTJSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89821-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)