Merck
PHL89675
ゲニポシド
phyproof® Reference Substance
別名:
(1S,4αS,7αS)-1-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-1,4a,5,7a-テトラヒドロ-7-(ヒドロキシメチル)- シクロペンタ[c]ピラン-4-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24O10
CAS番号:
分子量:
388.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1CC=C3CO
InChI
1S/C17H24O10/c1-24-15(23)9-6-25-16(11-7(4-18)2-3-8(9)11)27-17-14(22)13(21)12(20)10(5-19)26-17/h2,6,8,10-14,16-22H,3-5H2,1H3/t8-,10-,11-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1
InChI Key
IBFYXTRXDNAPMM-BVTMAQQCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ゲニポシドは、神経保護活性、抗糖尿病活性、抗増殖活性、および抗酸化活性などの様々な生物学的活性を有するイリドイドグリコシドです。ゲニポシドは、Nrf2の転位置を制御し、PI3K/Aktシグナル伝達経路を介して下流の抗酸化剤タンパク質HO-1の発現を上方制御します。それがゲニポシドの神経保護活性および抗酸化活性の主要因である可能性があります。グルカゴン様ペプチド1(GLP-1)受容体は、ゲニポシド誘発性HO-1発現においても重要な役割を果たす可能性があります。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89675-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)