Merck
PHL89619
Cynaropicrin
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O6
CAS番号:
分子量:
346.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H](C3=C)O)C(=C)C[C@@H]([C@H]2C(=C)C1=O)OC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C19H22O6/c1-8-5-14(24-18(22)9(2)7-20)16-11(4)19(23)25-17(16)15-10(3)13(21)6-12(8)15/h12-17,20-21H,1-7H2/t12-,13-,14-,15-,16+,17+/m0/s1
InChI Key
KHSCYOFDKADJDJ-NQLMQOPMSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89619-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)