234200
Combretastatin A-4
A synthetic Combretum caffrum-derived cell-permeable stilbenoid phenol that competes with colchicine tubulin binding and interferes with tubulin polymerization as well as cellular microtubule assembly
別名:
Combretastatin A-4, Combretastatin A4, CA4, Tubulin Polymerization Inhibitor XVIII, NSC 817373, 2-Methoxy-5-((1Z)-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)ethenyl)-phenol, CA-4
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(C)c1c(cc(cc1OC)\C=C\c2cc(c(cc2)OC)O)OC
InChI
1S/C18H20O5/c1-20-15-8-7-12(9-14(15)19)5-6-13-10-16(21-2)18(23-4)17(11-13)22-3/h5-11,19H,1-4H3/b6-5+
InChI Key
HVXBOLULGPECHP-AATRIKPKSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Griggs, J., et al. 2001. Lancet Oncol.2, 82.
Pettit, G.R., et al. 1989. Experientia45, 209.
Lin, C.M., et al. 1988. Mol. Pharmacol.34, 200.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
234200-10MG:
234200-MG:
試験成績書(COA)