Merck
PHL83477
Androsin
phyproof® Reference Substance
別名:
4-Acetyl 2-methoxyphenylglucoside, 4-Hydroxy 3-methoxyacetophenone 4-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O8
CAS番号:
分子量:
328.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C15H20O8/c1-7(17)8-3-4-9(10(5-8)21-2)22-15-14(20)13(19)12(18)11(6-16)23-15/h3-5,11-16,18-20H,6H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI Key
QUOZWMJFTQUXON-UXXRCYHCSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83477-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)