Merck
PHL83329
Cimigenol 3-α-L-arabinoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Cimicifugoside M, Cimiracemoside C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H56O9
CAS番号:
分子量:
620.81
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C1)O)O)O)O[C@@H]2C([C@H]3[C@@]4([C@]5([C@H]([C@]6([C@@]([C@@H]7[C@@]8(O[C@@H]([C@H](O8)C(O)(C)C)C[C@H]7C)[C@@H]6O)(CC5)C)C)CC3)C4)CC2)(C)C
InChI
1S/C35H56O9/c1-17-14-19-26(30(4,5)40)44-35(43-19)25(17)31(6)12-13-34-16-33(34)11-10-22(42-27-24(38)23(37)18(36)15-41-27)29(2,3)20(33)8-9-21(34)32(31,7)28(35)39/h17-28,36-40H,8-16H2,1-7H3/t17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,31-,32-,33-,34+,35+/m1/s1
InChI Key
BTPYUWOBZFGKAI-BKJHYQRZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83329-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)