Merck
PHL82530
(−)-Englerin A
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H34O6
CAS番号:
分子量:
442.54
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1C2(C3C(C(C1(CC2OC(=O)CO)C(C)C)OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C(CC3)C)C
InChI
1S/C26H34O6/c1-16(2)26-14-20(30-22(29)15-27)25(4,32-26)19-12-10-17(3)23(19)24(26)31-21(28)13-11-18-8-6-5-7-9-18/h5-9,11,13,16-17,19-20,23-24,27H,10,12,14-15H2,1-4H3/b13-11+
InChI Key
GACOFEKSDCOVMV-ACCUITESSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82530-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)