Merck
PHL82509
Cycloastragenol
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-9,19-cyclolanostane-3,6,16,25-tetrol, Astramembrangenin, Cyclogalegigenin, Cyclosieversigenin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H50O5
CAS番号:
分子量:
490.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]1(O[C@H](C(O)(C)C)CC1)[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@]4([H])C[C@H](O)[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C6)[C@]46CC[C@@]32C
InChI
1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
InChI Key
WENNXORDXYGDTP-UOUCMYEWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82509-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)