Merck
PHL82471
Aristolactam
phyproof® Reference Substance
別名:
8-Methoxybenzo[f]-1,3-benzodioxolo[6,5,4-cd]indol-5(6H)-one, Aristololactam
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11NO4
CAS番号:
分子量:
293.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[nH]1c2c3c(c5c(c2)c(ccc5)OC)c4c(cc3[c]1=O)OCO4
InChI
1S/C17H11NO4/c1-20-12-4-2-3-8-9(12)5-11-14-10(17(19)18-11)6-13-16(15(8)14)22-7-21-13/h2-6H,7H2,1H3,(H,18,19)
InChI Key
MXOKGWUJNGEKBH-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82471-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)